Merck
SMB00152
Sigma-Aldrich
8-O-4-Hydroxycinnamoylharpagide
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H30O12
CAS番号:
分子量:
510.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]1([C@@](C)(OC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C[C@H]3O)[C@H](O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)OC=C[C@]13O
InChI
1S/C24H30O12/c1-23(36-16(28)7-4-12-2-5-13(26)6-3-12)10-15(27)24(32)8-9-33-22(20(23)24)35-21-19(31)18(30)17(29)14(11-25)34-21/h2-9,14-15,17-22,25-27,29-32H,10-11H2,1H3/b7-4+/t14-,15-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
AZKQDXZMKREFDY-CBLWINFVSA-N
関連するカテゴリー
詳細
植物由来の天然産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3