Merck
SM2011
MISSION® shRNAマウス遺伝子ファミリーセット、大腸菌グリセロールストック
Tyrosine Kinases
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
product line
MISSION®
storage temp.
−70°C
Gene Information
—
General description
クローンは、確認されている配列をもつshRNAレンチウイルスプラスミド(pLKO.1-puro)で、50 μLの大腸菌グリセロールストック(Terrific Broth、100 μg/mLカルベニシリン、15%グリセロール)で販売されています。セットは、簡単に識別できるようにバーコードがついた96ウェルプレートで販売されています。遺伝子ファミリーセットと一緒に、RefSeq、遺伝子の解説、遺伝子の記号、クローンID、ヘアピン配列、遺伝子座同士のつながり、およびプレートマップを収録したCDが付いてきます。
Other Notes
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroのコンストラクト後に、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。したがって、各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、幅広いノックダウン効率が予測されます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
販売されているその他の遺伝子ファミリーセットの詳細なリストは、遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
遺伝子数:108、クローン数:537
Legal Information
本製品の使用にはライセンス契約が1つ以上必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)