Merck
SIAL0828
Sigma-Aldrich
シグマ®遠心分離管
capacity 50 mL, pack of 20 × 25 ea racked, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.22
物質
polypropylene
詳細
marking spot
無菌性
sterile
特徴
RCF 17000 × g
disposable
graduated
graduations 5 ‑ 50 mL (graduation interval: 2.5mL)
包装
pack of 20 × 25 ea racked
外径 × L
29.1 mm × 114.4 mm
キャパシティ
50 mL
natural
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグマの使い捨て15 mL遠心分離チューブは、従来のプラグシールキャップが付いた透明なポリエチレンテレフタレート(PET)チューブ、またはプラグシールキャップもしくは幅の広いローレットとロールオーバーエッジ設計により高度なエルゴノミクスを提供する、新しいイージーオン/イージーオフトップが付いたポリプロピレン(PP)チューブとして提供されます。シグマ遠心分離機チューブは、ラック型またはバルクパック型ポリプロピレンチューブとして入手できます。
  • 滅菌済み、非発熱性およびDNアーゼ/RNアーゼフリー認定済み
  • 黒で印刷された目盛りと大きな白いマーキングスポット
  • PETチューブの最大RCFは3,600xgです。
法的情報
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.