安全性情報
SCJ4600010
Sigma-Aldrich
CF405S アミン
suitable for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
フォーム
solid
品質水準
&ε; (減衰係数)
33000 at 404 nm
吸光度比
A280/404 nm 0.7
蛍光検出
λex 360, 405 or 407 nm (Flow cytometry laser line)
λex 404 nm; λem 428 nm
λex 405 nm (Microscopy laser line)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
CF405Sは青色の蛍光色素であり、吸収ピーク波長は405 nmダイオードレーザー線とほぼ一致します。さらに、この色素の励起ピーク波長は、BDフローサイトメーターの青色検出ウィンドウへの集中も良好です。その結果、CF405S色素を利用したフローサイトメトリー分析では、Alexa Fluor 405を利用した場合よりも鮮明なシグナルが得られます。
特徴および利点
1. 一般的な機器の励起ウィンドウ、発光ウィンドウとの適合性が高く、Alexa Fluor 405に比べて鮮明なシグナルを得ることができます。2. 高い水溶性を有しています。3. pH変化に対し安定です。
調製ノート
遮光保存してください。
法的情報
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCJ4600010-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)