安全性情報
SAB6010057
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ERN1 (S724) antibody, clone 1F12, Rabbit Monoclonal
new
recombinant, expressed in HEK293F cells
別名:
Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1, Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, hIRE1p, Ire1-alpha, IRE1a, Serine/threonine-protein kinase, Endoribonuclease, ERN1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
リコンビナント
expressed in HEK 293 F cells
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F12, recombinant monoclonal
形状
liquid
分子量
150 kDa
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
濃度
0.6mg/ml
テクニック
ELISA: 2000:10000
flow cytometry: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
-10 to -25°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer724)
詳細
Senses unfolded proteins in the lumen of the endoplasmic reticulum via its N-terminal domain which leads to enzyme auto-activation (PubMed:9637683, PubMed:11175748, PubMed:12637535). The active endoribonuclease domain splices XBP1 mRNA to generate a new C-terminus, converting it into a potent unfolded-protein response transcriptional activator and triggering growth arrest and apoptosis (PubMed:24508390).
免疫原
A synthesized peptide derived from human Phospho-ERN1 (S724)
シーケンス
GRH-pS-FSR
物理的形状
Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
保管および安定性
Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB6010057-100UL:
試験成績書(COA)