物質
colorless
クローン
8N4O8, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
120 kDa
交差性
mouse, mouse
濃度
0.65 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MSGIGNKRAAGEPGTSMPPEKKAAVEDSGTTVETIKLGGVSSTEELDIRTLQTKNRKLAEMLDQRQAIEDELREHIEKLERRQATDDASLLIVNRYWSQF
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RNF20(56254)
詳細
The protein encoded by this gene shares similarity with BRE1 of S. cerevisiae. The protein encoded by this human gene is an E3 ubiquitin ligase that regulates chromosome structure by monoubiquitinating histone H2B. This protein acts as a putative tumor suppressor and positively regulates the p53 tumor suppressor as well as numerous histone H2A and H2B genes. In contrast, this protein also suppresses the expression of several protooncogenes and growth-related genes, including many genes that are induced by epidermal growth factor. This gene selectively suppresses the expression of some genes by interfering with chromatin recruitment of transcription elongation factor SII (TFIIS). [provided by RefSeq, Feb 2012]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RNF20 (Q5VTR2).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)