物質
colorless
クローン
5Y6S6, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
130 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
1.50 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
VLGTAQLKLDALEIACEVREILEVLDGRRPTGGRLEVMVRIREPLTAQQLETTTERWLVIDPVPAAVPTQVAGPKGKAPPVPAPARESGNRSARPLHSLSVLAFDQERLERKILALRQARRPVPPEVAQQYQDIMQRSQWQRAQLEQGGVGIRREYAAQLERQLQFYTEAARRLGNDGSRDAAKEALYRRNLVESELQRLRR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CC2D1A(54862)
詳細
This gene encodes a transcriptional repressor that binds to a conserved 14-bp 5′-repressor element and regulates expression of the 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A gene in neuronal cells. The DNA binding and transcriptional repressor activities of the protein are inhibited by calcium. A mutation in this gene results in nonsyndromic mental retardation-3.
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 750-951 of human CC2D1A (Q6P1N0).
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)