物質
colorless
クローン
5M8U3, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
55 kDa
交差性
human
濃度
1.1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
APTKAPDVFPIISGCRHPKDNSPVVLACLITGYHPTSVTVTWYMGTQSQPQRTFPEIQRRDSYYMTSSQLSTPLQQWRQGEYKCVVQHTASKSKKEIFRW
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IGHD(3495)
詳細
Constant region of immunoglobulin heavy chains. Immunoglobulins, also known as antibodies, are membrane-bound or secreted glycoproteins produced by B lymphocytes. In the recognition phase of humoral immunity, the membrane-bound immunoglobulins serve as receptors which, upon binding of a specific antigen, trigger the clonal expansion and differentiation of B lymphocytes into immunoglobulins-secreting plasma cells. Secreted immunoglobulins mediate the effector phase of humoral immunity, which results in the elimination of bound antigens.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human IGHD (P01880).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)