Merck
SAB5702773
Sigma-Aldrich
Anti-TOMM22 Antibody, clone 6R1L7, Rabbit Monoclonal
別名:
1C9-2, MST065, MSTP065, TOM22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
6R1L7, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
18 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
0.41 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MAAAVAAAGAGEPQSPDELLPKGDAEKPEEELEEDDDEELDETLSERLWGLTEMFPERVRSAAGATFDLSLFVAQKMYRFSRAALWIGTTSFMILVLPVV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TOMM22(56993)
詳細
The protein encoded by this gene is an integral membrane protein of the mitochondrial outer membrane. The encoded protein interacts with TOMM20 and TOMM40, and forms a complex with several other proteins to import cytosolic preproteins into the mitochondrion. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human TOMM22 (Q9NS69).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC, IP
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)