物質
colorless
クローン
3M8M3, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
100 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
1.5 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
GEKPYKCNLCDHACTQASKLKRHMKTHMHKSSPMTVKSDDGLSTASSPEPGTSDLVGSASSALKSVVAKFKSENDPNLIPENGDEEEEEDDEEEEEEEEEEEEELTESERVDYGFGLSLEAARHHENSSRGAVVGVGDESRALPDVMQGMVLSSMQHFSEAFHQVLGEKHKRGHLAEAEGHRDTCDEDS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BCL11A(53335)
詳細
This gene encodes a C2H2 type zinc-finger protein by its similarity to the mouse Bcl11a/Evi9 protein. The corresponding mouse gene is a common site of retroviral integration in myeloid leukemia, and may function as a leukemia disease gene, in part, through its interaction with BCL6. During hematopoietic cell differentiation, this gene is down-regulated. It is possibly involved in lymphoma pathogenesis since translocations associated with B-cell malignancies also deregulates its expression. Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 401-589 of human CTIP1/BCL11A (Q9H165).
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)