Merck
SAB5702741
Sigma-Aldrich
Anti-RPB3/POLR2C Antibody, clone 3T8K8, Rabbit Monoclonal
別名:
RPB3, RPB31, hRPB33, hsRPB3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
3T8K8, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
35 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
0.37 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MPYANQPTVRITELTDENVKFIIENTDLAVANSIRRVFIAEVPIIAIDWVQIDANSSVLHDEFIAHRLGLIPLISDDIVDKLQYSRDCTCEEFCPECSVE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POLR2C(5432)
詳細
This gene encodes the third largest subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene contains a cysteine rich region and exists as a heterodimer with another polymerase subunit, POLR2J. These two subunits form a core subassembly unit of the polymerase. A pseudogene has been identified on chromosome 21. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RPB3/POLR2C (P19387).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)