物質
colorless
クローン
6C7G0, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
21 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
0.4 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
LYMKNGQGFALVYSITAQSTFNDLQDLREQILRVKDTDDVPMILVGNKCDLEDERVVGKEQGQNLARQWNNCAFLESSAKS
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAP1A(5908) , RAP1B(5906)
詳細
This gene encodes a member of the RAS-like small GTP-binding protein superfamily. Members of this family regulate multiple cellular processes including cell adhesion and growth and differentiation. This protein localizes to cellular membranes and has been shown to regulate integrin-mediated cell signaling. This protein also plays a role in regulating outside-in signaling in platelets. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 3, 5, 6 and 9. [provided by RefSeq, Oct 2011]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-150 of human RAP1A + RAP1B (P61224).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)