物質
colorless
クローン
8E4F9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
50 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
0.40 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MDLELDEYYNKTLATENNTAATRNSDFPVWDDYKSSVDDLQYFLIGLYTFVSLLGFMGNLLILMALMKKRNQKTTVNFLIGNLAFSDILVVLFCSPFTLT
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NPY5R(4889)
詳細
The protein encoded by this gene is a receptor for neuropeptide Y and peptide YY. The encoded protein appears to be involved in regulating food intake, with defects in this gene being associated with eating disorders. Also, the encoded protein is involved in a pathway that protects neuroblastoma cells from chemotherapy-induced cell death, providing a possible therapeutic target against neuroblastoma. Three transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NPY5R (Q15761).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)