Merck
SAB5702691
Sigma-Aldrich
Anti-WIPI1 Antibody, clone 2F4G9, Rabbit Monoclonal
別名:
ATG18, ATG18A, WIPI49
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
2F4G9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
49 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
1.60 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MEAEAADAPPGGVESALSCFSFNQDCTSLATGTKAGYKLFSLSSVEQLDQVHGSNEIPDVYIVERLFSSSLVVVVSHTKPRQMNVYHFKKGTEICNYSYS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WIPI1(55062)
詳細
This gene encodes a WD40 repeat protein. Members of the WD40 repeat family are key components of many essential biologic functions. They regulate the assembly of multiprotein complexes by presenting a beta-propeller platform for simultaneous and reversible protein-protein interactions. Members of the WIPI subfamily of WD40 repeat proteins have a 7-bladed propeller structure and contain a conserved motif for interaction with phospholipids. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2016]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human WIPI1 (Q5MNZ9).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)