Merck
SAB5702686
Sigma-Aldrich
Anti-TorsinA/TOR1A Antibody, clone 4Q2I9, Rabbit Monoclonal
別名:
DQ2, DYT1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4Q2I9, monoclonal
形状
liquid
分子量
38 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
0.9 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
LKDIEHALSVSVFNNKNSGFWHSSLIDRNLIDYFVPFLPLEYKHLKMCIRVEMQSRGYEIDEDIVSRVAEEMTFFPKEERVFSDKGCKTVFTKLDYYYDD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TOR1A(1861)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the AAA family of adenosine triphosphatases (ATPases), is related to the Clp protease/heat shock family and is expressed prominently in the substantia nigra pars compacta. Mutations in this gene result in the autosomal dominant disorder, torsion dystonia 1. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 233-332 of human TorsinA/TOR1A (O14656).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1