Merck
SAB5702628
Sigma-Aldrich
Anti-LGR6 Antibody, clone 8J2J10, Rabbit Monoclonal
別名:
GPCR, VTS20631
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
8J2J10, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
104 kDa
交差性
human, rat
濃度
0.26 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
FPVTPEAVKSVLLVVLPLPACLNPLLYLLFNPHFRDDLRRLRPRAGDSGPLAYAAAGELEKSSCDSTQALVAFSDVDLILEASEAGRPPGLETYGFPSVT
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LGR6(59352)
詳細
This gene encodes a member of the leucine-rich repeat-containing subgroup of the G protein-coupled 7-transmembrane protein superfamily. The encoded protein is a glycoprotein hormone receptor with a large N-terminal extracellular domain that contains leucine-rich repeats important for the formation of a horseshoe-shaped interaction motif for ligand binding. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 801-900 of human LGR6 (Q9HBX8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)