Merck
SAB5702625
Sigma-Aldrich
Anti-RAIDD/CRADD Antibody, clone 7M7M6, Rabbit Monoclonal
別名:
MRT34, RAIDD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
7M7M6, monoclonal
形状
liquid
分子量
23 kDa
化学種の反応性
rat, human
濃度
0.13 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
DTFLDSLQEFPWVREKLKKAREEAMTDLPAGDRLTGIPSHILNSSPSDRQINQLAQRLGPEWEPMVLSLGLSQTDIYRCKA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CRADD(8738)
詳細
This gene encodes a protein containing a death domain (DD) motif. This protein recruits caspase 2/ICH1 to the cell death signal transduction complex, which includes tumor necrosis factor receptor 1 (TNFR1A) and RIPK1/RIP kinase, and acts in promoting apoptosis. A mutation in this gene was associated with mental retardation. A related pseudogene is found on chromosome 3. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2016]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-150 of human RAIDD/CRADD (P78560).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1