Merck
SAB5702615
Sigma-Aldrich
Anti-A-RAF Antibody, clone 4U9L7, Rabbit Monoclonal
別名:
A-RAF, ARAF1, PKS2, RAFA1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
4U9L7, monoclonal
形状
liquid
分子量
68 kDa
化学種の反応性
human
濃度
0.67 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
RQHEAPSNRPLNELLTPQGPSPRTQHCDPEHFPFPAPANAPLQRIRSTSTPNVHMVSTTAPMDSNLIQLTGQSFSTDAAGSRGGSDGTPRGSPSPASVSSGRKSPHSKSPAEQRERKSLADDKKK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARAF(369)
詳細
This proto-oncogene belongs to the RAF subfamily of the Ser/Thr protein kinase family, and maybe involved in cell growth and development. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Jan 2012]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 166-290 of human A-RAF (P10398).
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1