Merck
SAB5702614
Sigma-Aldrich
Anti-eIF2B epsilon (EIF2B5) Antibody, clone 5M2D4, Rabbit Monoclonal
別名:
CACH, CLE, EIF-2B, EIF2Bepsilon, LVWM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
5M2D4, monoclonal
形状
liquid
分子量
80 kDa
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
0.33 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MAAPVVAPPGVVVSRANKRSGAGPGGSGGGGARGAEEEPPPPLQAVLVADSFDRRFFPISKDQPRVLLPLANVALIDYTLEFLTATGVQETFVFCCWKAA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EIF2B5(8893)
詳細
This gene encodes one of five subunits of eukaryotic translation initiation factor 2B (EIF2B), a GTP exchange factor for eukaryotic initiation factor 2 and an essential regulator for protein synthesis. Mutations in this gene and the genes encoding other EIF2B subunits have been associated with leukoencephalopathy with vanishing white matter. [provided by RefSeq, Nov 2009]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human eIF2B epsilon (EIF2B5) (EIF2B5) (Q13144).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1