Merck
SAB5702594
Sigma-Aldrich
Anti-PCYT1A Antibody, clone 1D9L4, Rabbit Monoclonal
別名:
CCTA, CT, CTA, CTPCT, PCYT1, SMDCRD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
1D9L4, monoclonal
形状
liquid
分子量
42 kDa
化学種の反応性
human
濃度
1.05 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
EEKSIDLIQKWEEKSREFIGSFLEMFGPEGALKHMLKEGKGRMLQAISPKQSPSSSPTRERSPSPSFRWPFSGKTSPPCSPANLSRHKAAAYDISEDEED
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCYT1A(5130)
詳細
This gene belongs to the cytidylyltransferase family and is involved in the regulation of phosphatidylcholine biosynthesis. Mutations in this gene are associated with spondylometaphyseal dysplasia with cone-rod dystrophy. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2015]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 268-367 of human PCYT1A (P49585).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1