Merck
SAB5702590
Sigma-Aldrich
Anti-CEND1 Antibody, clone 1D3Z1, Rabbit Monoclonal
別名:
BM88
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
1D3Z1, monoclonal
形状
liquid
分子量
22 kDa
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
0.54 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
ALLNNHSNLKPAPTVPSSPDATPEPKGPGDGAEEDEAASGGPGGRGPWSCENFNPLLVAGGVAVAAIALILGVAFLVRKK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CEND1(51286)
詳細
The protein encoded by this gene is a neuron-specific protein. The similar protein in pig enhances neuroblastoma cell differentiation in vitro and may be involved in neuronal differentiation in vivo. Multiple pseudogenes have been reported for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-149 of human CEND1 (Q8N111).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1