Merck
SAB5702571
Sigma-Aldrich
Anti-MAD1/MAD1L1 Antibody, clone 7O2C2, Rabbit Monoclonal
別名:
MAD1, PIG9, TP53I9, TXBP181
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
7O2C2, monoclonal
形状
liquid
分子量
83 kDa
化学種の反応性
mouse, mouse
濃度
0.35 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
QLEERAEQIRSKSHLIQVEREKMQMELSHKRARVELERAASTSARNYEREVDRNQELLTRIRQLQEREAGAEEKMQEQLERNRQCQQNLDAASKRLREKED
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAD1L1(8379)
詳細
MAD1L1 is a component of the mitotic spindle-assembly checkpoint that prevents the onset of anaphase until all chromosome are properly aligned at the metaphase plate. MAD1L1 functions as a homodimer and interacts with MAD2L1. MAD1L1 may play a role in cell cycle control and tumor suppression. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2015]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human MAD1/MAD1L1 (Q9Y6D9).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1