Merck
SAB5702562
Sigma-Aldrich
Anti-ELMO1 Antibody, clone 9X6Y6, Rabbit Monoclonal
別名:
CED-12, CED12, ELMO-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
クローン:
9X6Y6, monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
rat, human, rat
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
9X6Y6, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
85 kDa
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
0.37 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
KGALKQNKEVLELAFSILYDSNCQLNFIAPDKHEYCIWTDGLNALLGKDMMSDLTRNDLDTLLSMEIKLRLLDLENIQIPDAPPPIPKEPSNYDFVYDCN
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ELMO1(9844)
詳細
This gene encodes a member of the engulfment and cell motility protein family. These proteins interact with dedicator of cytokinesis proteins to promote phagocytosis and cell migration. Increased expression of this gene and dedicator of cytokinesis 1 may promote glioma cell invasion, and single nucleotide polymorphisms in this gene may be associated with diabetic nephropathy. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Aug 2013]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 628-727 of human ELMO1 (Q92556).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)