Merck
SAB5702557
Sigma-Aldrich
Anti-CBX4 Antibody, clone 1R5G6, Rabbit Monoclonal
別名:
NBP16, PC2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
1R5G6, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
60 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
0.35 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
EVILLDSDLDEPIDLRCVKTRSEAGEPPSSLQVKPETPASAAVAVAAAAAPTTTAEKPPAEAQDEPAESLSEFKPFFGNIIITDVTANCLTVTFKEYVTV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CBX4(8535)
詳細
E3 SUMO-protein ligase which facilitates SUMO1 conjugation by UBE2I. Involved in the sumoylation of HNRNPK, a p53/TP53 transcriptional coactivator, hence indirectly regulates p53/TP53 transcriptional activation resulting in p21/CDKN1A expression. Monosumoylates ZNF131.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 461-560 of human CBX4 (O00257).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IP
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)