Merck
SAB5702512
Sigma-Aldrich
Anti-PI3 Kinase p85 beta Antibody, clone 6E2F5, Rabbit Monoclonal
別名:
MPPH, MPPH1, P85B, p85, p85-BETA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
6E2F5, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
85 kDa
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
1.50 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
PRDGAPEPGLTLPDLPEQFSPPDVAPPLLVKLVEAIERTGLDSESHYRPELPAPRTDWSLSDVDQWDTAALADGIKSFLLALPAPLVTPEASAEARRALRE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIK3R2(5296)
詳細
Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) is a lipid kinase that phosphorylates phosphatidylinositol and similar compounds, creating second messengers important in growth signaling pathways. PI3K functions as a heterodimer of a regulatory and a catalytic subunit. The protein encoded by this gene is a regulatory component of PI3K. Two transcript variants, one protein coding and the other non-protein coding, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2012]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human PI3 Kinase p85 beta (O00459).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)