Merck
SAB5702482
Sigma-Aldrich
Anti-SENP1 Antibody, clone 1C3I4, Rabbit Monoclonal
別名:
SuPr-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
1C3I4, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
73 kDa
交差性
human
濃度
0.33 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
VTVVQETQKKGHKLTDSEDEFPEITEEMEKEIKNVFRNGNQDEVLSEAFRLTITRKDIQTLNHLNWLNDEIINFYMNMLMERSKEKGLPSVHAFNTFFFTKL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SENP1(29843)
詳細
This gene encodes a cysteine protease that specifically targets members of the small ubiquitin-like modifier (SUMO) protein family. This protease regulates SUMO pathways by deconjugating sumoylated proteins. This protease also functions to process the precursor SUMO proteins into their mature form. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2012]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 400-501 of human SENP1 (Q9P0U3).
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)