物質
colorless
クローン
8E8R9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
65 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
0.55 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
EVLCLMNMVLPEELLDDEEYEEIVEDVRDECSKYGLVKSIEIPRPVDGVEVPGCGKIFVEFTSVFDCQKAMQGLTGRKFANRVVVTKYCDPDSYHRRDFW
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... U2AF2(11338)
詳細
U2 auxiliary factor (U2AF), comprised of a large and a small subunit, is a non-snRNP protein required for the binding of U2 snRNP to the pre-mRNA branch site. This gene encodes the U2AF large subunit which contains a sequence-specific RNA-binding region with 3 RNA recognition motifs and an Arg/Ser-rich domain necessary for splicing. The large subunit binds to the polypyrimidine tract of introns early during spliceosome assembly. Multiple transcript variants have been detected for this gene, but the full-length natures of only two have been determined to date. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 376-475 of human U2AF2/U2AF2/U2AF65 (P26368).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC, IP
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)