Merck
SAB5702474
Sigma-Aldrich
Anti-EpCAM Antibody, clone 2Y2E0, Rabbit Monoclonal
別名:
DIAR5, EGP-2, EGP314, EGP40, ESA, HNPCC8, KS1/4, KSA, M4S1, MIC18, MK-1, TACSTD1, TROP1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
2Y2E0, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
40 kDa
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
0.534 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MAPPQVLAFGLLLAAATATFAAAQEECVCENYKLAVNCFVNNNRQCQCTSVGAQNTVICSKLAAKCLVMKAEMNGSKLGRRAKPEGALQNNDGLYDPDCD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EPCAM(4072)
詳細
This gene encodes a carcinoma-associated antigen and is a member of a family that includes at least two type I membrane proteins. This antigen is expressed on most normal epithelial cells and gastrointestinal carcinomas and functions as a homotypic calcium-independent cell adhesion molecule. The antigen is being used as a target for immunotherapy treatment of human carcinomas. Mutations in this gene result in congenital tufting enteropathy. [provided by RefSeq, Dec 2008]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human EpCAM (P16422).
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)