物質
colorless
クローン
8M10Q9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
32 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
1.6 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
LGETRDACGCCPMCARGEGEPCGGGGAGRGYCAPGMECVKSRKRRKGKAGAAAGGPGVSGVCVCKSRYPVCGSDGTTYPSGCQLRAASQRAESRGEKAITQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IGFBP7(3490)
詳細
This gene encodes a member of the insulin-like growth factor (IGF)-binding protein (IGFBP) family. IGFBPs bind IGFs with high affinity, and regulate IGF availability in body fluids and tissues and modulate IGF binding to its receptors. This protein binds IGF-I and IGF-II with relatively low affinity, and belongs to a subfamily of low-affinity IGFBPs. It also stimulates prostacyclin production and cell adhesion. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, and one variant has been associated with retinal arterial macroaneurysm (PMID:21835307). [provided by RefSeq, Dec 2011]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human IGFBP7 (Q16270).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)