Merck
SAB5702428
Sigma-Aldrich
Anti-Reptin/RUVBL2 Antibody, clone 3U4L10, Rabbit Monoclonal
別名:
CGI-46, ECP-51, ECP51, INO80J, REPTIN, RVB2, TAP54-beta, TIH2, TIP48, TIP49B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
3U4L10, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
50 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
0.166 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
LLDRLLIVSTTPYSEKDTKQILRIRCEEEDVEMSEDAYTVLTRIGLETSLRYAIQLITAASLVCRKRKGTEVQVDDIKRVYSLFLDESRSTQYMKEYQDAF
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RUVBL2(10856)
詳細
This gene encodes the second human homologue of the bacterial RuvB gene. Bacterial RuvB protein is a DNA helicase essential for homologous recombination and DNA double-strand break repair. Functional analysis showed that this gene product has both ATPase and DNA helicase activities. This gene is physically linked to the CGB/LHB gene cluster on chromosome 19q13.3, and is very close (55 nt) to the LHB gene, in the opposite orientation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human Reptin/RUVBL2 (Q9Y230).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)