Merck
SAB5702392
Sigma-Aldrich
Anti-NOGO Receptor 1 (RTN4R) Antibody, clone 1R9A3, Rabbit Monoclonal
別名:
NGR, NOGOR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
1R9A3, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
70 kDa
交差性
mouse, mouse
濃度
0.42 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
RLAANDLQGCAVATGPYHPIWTGRATDEEPLGLPKCCQPDAADKASVLEPGRPASAGNALKGRVPPGDSPPGNGSGPRHINDSPFGTLPGSAEPPLTAVRP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RTN4R(65078)
詳細
This gene encodes the receptor for reticulon 4, oligodendrocyte myelin glycoprotein and myelin-associated glycoprotein. This receptor mediates axonal growth inhibition and may play a role in regulating axonal regeneration and plasticity in the adult central nervous system. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human NOGO Receptor 1 (RTN4R) (Q9BZR6).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)