物質
colorless
クローン
7Y1Y10, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
72 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
1.08 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
LLRFLFENKLKKYNKPSETVIPESVDGLQENLDVVVSLAERHYYNCDFKMCYKLTSVVMEKDPFHASCLPVHIGTLVELNKANELFYLSHKLVDLYPSNPV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDC16(8881)
詳細
The protein encoded by this gene functions as a protein ubiquitin ligase and is a component of the multiprotein APC complex. The APC complex is a cyclin degradation system that governs exit from mitosis by targeting cell cycle proteins for degredation by the 26S proteasome. Each component protein of the APC complex is highly conserved among eukaryotic organisms. This protein, and other APC complex proteins, contain a tetratricopeptide repeat (TPR) domain; a protein domain that is often involved in protein-protein interactions and the assembly of multiprotein complexes. Multiple alternatively spliced transcript variants, encoding distinct proteins, have been identified. [provided by RefSeq, Jan 2016]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human CDC16 (Q13042).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)