Merck
SAB5702297
Sigma-Aldrich
Anti-KLF10 Antibody, clone 2Y1Q6, Rabbit Monoclonal
別名:
EGR-alpha, EGRA, TIEG, TIEG1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
2Y1Q6, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
53 kDa
化学種の反応性
mouse, mouse
濃度
0.426 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MLNFGASLQQTAEERMEMISERPKESMYSWNKTAEKSDFEAVEALMSMSCSWKSDFKKYVENRPVTPVSDLSEEENLLPGTPDFHTIPAFCLTPPYSPSD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KLF10(7071)
詳細
This gene encodes a member of a family of proteins that feature C2H2-type zinc finger domains. The encoded protein is a transcriptional repressor that acts as an effector of transforming growth factor beta signaling. Activity of this protein may inhibit the growth of cancers, particularly pancreatic cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2013]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human KLF10 (Q13118).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)