Merck
SAB5702267
Sigma-Aldrich
Anti-PQBP1 Antibody, clone 8D8H6, Rabbit Monoclonal
別名:
PQBP1,MRX2,MRX55,MRXS3,MRXS8,NPW38,RENS1,SHS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
8D8H6, monoclonal
形状
liquid
分子量
38 kDa
化学種の反応性
rat, mouse
濃度
2.00 mg/mL
テクニック
western blot: 1:200 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PQBP1(10084)
詳細
This gene encodes a nuclear polyglutamine-binding protein that is involved with transcription activation. The encoded protein contains a WW domain. Mutations in this gene have been found in patients with Renpenning syndrome 1 and other syndromes with X-linked mental retardation. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described for this gene.
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human PQBP1.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1