Merck
SAB5702234
Sigma-Aldrich
Anti-Sec61A Antibody, clone 9W7I3, Rabbit Monoclonal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
クローン:
9W7I3, monoclonal
application:
WB
化学種の反応性:
rat, mouse, human
テクニック:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
9W7I3, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
52 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
1.2 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
SMGAIFEDPVHVVVYIIFMLGSCAFFSKTWIEVSGSSAKDVAKQLKEQQMVMRGHRDTSMVHELNRYIPTAAAFGGLCIGALSVLADFLGAIGSGTGILLA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SEC61A2(55176)
詳細
The protein encoded by this gene has similarity to a mouse protein which suggests a role in the insertion of secretory and membrane polypeptides into the endoplasmic reticulum. It may also be required for the assembly of membrane and secretory proteins. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human Sec61A (Q9H9S3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)