Merck
SAB5702196
Sigma-Aldrich
Anti-IKKβ Antibody, clone 8X6V3, Rabbit Monoclonal
別名:
IKBKB,IKK-beta,IKK2,IKKB,IMD15,NFKBIKB,IKK beta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
8X6V3, monoclonal
形状
liquid
分子量
87 kDa
化学種の反応性
rat, mouse
濃度
1.5 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
GQRAAMMNLLRNNSCLSKMKNSMASMSQQLKAKLDFFKTSIQIDLEKYSEQTEFGITSDKLLLAWREMEQAVELCGRENEVKLLVERMMALQTDIVDLQRSPMGRKQGGTLDDLEEQARELYRRLREKPRDQRTEGDSQEMVRLLLQAIQSFEKKVRVIYTQLSKTVVCKQKALELLPKVEEVVSLMNEDEKTVVRLQEKRQKELWNLLKIACSKVRGPVSGSPDSMNASRLSQPGQLMSQPSTASNSLPEPAKKSEELVAEAHNLCTLLENAIQDTVREQDQSFTALDWSWLQTEEEEHSCLEQAS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IKBKB(3551)
詳細
The protein encoded by this gene phosphorylates the inhibitor in the inhibitor/NF-kappa-B complex, causing dissociation of the inhibitor and activation of NF-kappa-B. The encoded protein itself is found in a complex of proteins. Several transcript variants, some protein-coding and some not, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2011]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 450-756 of human IKKβ (O14920).
アプリケーション
IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1