物質
colorless
クローン
9H0H6, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
130 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
1.2 mg/mL
テクニック
ChIP: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
EKEDDEEEEDEDASGGDQDQEERRWNKRTQQMLHGLQRALAKTGAESISLLELCRNTNRKQAAAKFYSFLVLKKQQAIELTQEEPYSDIIATPGPRFHII
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAD21(5885)
詳細
The protein encoded by this gene is highly similar to the gene product of Schizosaccharomyces pombe rad21, a gene involved in the repair of DNA double-strand breaks, as well as in chromatid cohesion during mitosis. This protein is a nuclear phospho-protein, which becomes hyperphosphorylated in cell cycle M phase. The highly regulated association of this protein with mitotic chromatin specifically at the centromere region suggests its role in sister chromatid cohesion in mitotic cells. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 532-631 of human Rad21 (O60216).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, ChIP
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)