安全性情報
SAB5702067
Sigma-Aldrich
Anti-CHD1L Antibody, clone 3C1O9, Rabbit Monoclonal
別名:
ALC1, CHDL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
3C1O9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
101 kDa
交差性
mouse, mouse
濃度
2 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
GEESSAELDYQDPDATSLKYVSGDVTHPQAGAEDALIVHCVDDSGHWGRGGLFTALEKRSAEPRKIYELAGKMKDLSLGGVLLFPVDDKESRNKGQDLLAL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHD1L(9557)
詳細
This gene encodes a DNA helicase protein involved in DNA repair. The protein converts ATP to add poly(ADP-ribose) as it regulates chromatin relaxation following DNA damage. Overexpression of this gene has been linked to several types of cancers. [provided by RefSeq, Feb 2017]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 700-800 of human CHD1L (Q86WJ1).
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702067-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)