Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5702044
Sigma-Aldrich
Anti-JAK1 Antibody, clone 7Q1B2, Rabbit Monoclonal
別名:
JAK1A, JAK1B, JTK3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
7Q1B2, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
130 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
0.53 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
GTLMDYKDDEGTSEEKKIKVILKVLDPSHRDISLAFFEAASMMRQVSHKHIVYLYGVCVRDVENIMVEEFVEGGPLDLFMHRKSDVLTTPWKFKVAKQLAS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... JAK1(3716)
詳細
This gene encodes a membrane protein that is a member of a class of protein-tyrosine kinases (PTK) characterized by the presence of a second phosphotransferase-related domain immediately N-terminal to the PTK domain. The encoded kinase phosphorylates STAT proteins (signal transducers and activators of transcription) and plays a key role in interferon-alpha/beta and interferon-gamma signal transduction. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2016]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 600-700 of human JAK1 (P23458).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702044-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)