安全性情報
SAB5702013
Sigma-Aldrich
Anti-AP2M1 Antibody, clone 10J8D1, Rabbit Monoclonal
別名:
AP50, CLAPM1, mu2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
10J8D1, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
50 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
0.725 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
KLEVKVVIKSNFKPSLLAQKIEVRIPTPLNTSGVQVICMKGKAKYKASENAIVWKIKRMAGMKESQISAEIELLPTNDKKKWARPPISMNFEVPFAPSGLK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AP2M1(1173)
詳細
This gene encodes a subunit of the heterotetrameric coat assembly protein complex 2 (AP2), which belongs to the adaptor complexes medium subunits family. The encoded protein is required for the activity of a vacuolar ATPase, which is responsible for proton pumping occurring in the acidification of endosomes and lysosomes. The encoded protein may also play an important role in regulating the intracellular trafficking and function of CTLA-4 protein. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2015]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human AP2M1 (Q96CW1).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702013-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)