物質
colorless
クローン
0J2Z9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
71 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
1.2 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
FNMKATVEDEKLQGKINDEDKQKILDKCNEIINWLDKNQTAEKEEFEHQQKELEKVCNPIITKLYQSAGGMPGGMPGGFPGGGAPPSGGASSGPTIEEVD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSPA8(3312)
詳細
This gene encodes a member of the heat shock protein 70 family, which contains both heat-inducible and constitutively expressed members. This protein belongs to the latter group, which are also referred to as heat-shock cognate proteins. It functions as a chaperone, and binds to nascent polypeptides to facilitate correct folding. It also functions as an ATPase in the disassembly of clathrin-coated vesicles during transport of membrane components through the cell. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2011]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 547-646 of human Hsc70/HSPA8 (P11142).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5701971-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)