安全性情報
SAB5701966
Sigma-Aldrich
Anti-RANBP3 Antibody, clone 8H7W3, Rabbit Monoclonal
別名:
RANBP3, ran-binding protein 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
8H7W3, monoclonal
フォーム
liquid
交差性
rat, mouse
濃度
3.00 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MADLANEEKPAIAPPVFVFQKDKGQKSPAEQKNLSDSGEEPRGEAEAPHHGTGHPESAGEHALEPPAPAGASASTPPPPAPEAQLPPFPRELAGRSAGGS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RANBP3(8498)
詳細
This gene encodes a protein with a RanBD1 domain that is found in both the nucleus and cytoplasm. This protein plays a role in nuclear export as part of a heteromeric complex. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RANBP3 (Q9H6Z4).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5701966-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)