安全性情報
SAB5701719
Sigma-Aldrich
Anti-WDR77 antibody produced in mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
1.51 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WDR77(79084)
詳細
The protein encoded by this gene is an androgen receptor coactivator that forms a complex with protein arginine methyltransferase 5, which modifies specific arginines to dimethylarginines in several spliceosomal Sm proteins. The encoded protein may be involved in the early stages of prostate cancer, with most of the protein being nuclear-localized in benign cells but cytoplasmic in cancer cells. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
Recombinant protein of human WDR77
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701719-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)