クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
mouse, rat
濃度
1.5 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MBD3(53615)
詳細
DNA methylation is the major modification of eukaryotic genomes and plays an essential role in mammalian development. This gene belongs to a family of nuclear proteins which are characterized by the presence of a methyl-CpG binding domain (MBD). The encoded protein is a subunit of the NuRD, a multisubunit complex containing nucleosome remodeling and histone deacetylase activities. Unlike the other family members, the encoded protein is not capable of binding to methylated DNA. The protein mediates the association of metastasis-associated protein 2 with the core histone deacetylase complex. Alternative splicing results in multiple transcript variants of this gene. [provided by RefSeq, Jul 2013]
免疫原
A synthesized peptide derived from human MBD3
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701663-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)