Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
SAB5701658
Sigma-Aldrich
Anti-RanGAP1 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
human, rat, mouse
濃度
0.13 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RANGAP1(5905)
詳細
This gene encodes a protein that associates with the nuclear pore complex and participates in the regulation of nuclear transport. The encoded protein interacts with Ras-related nuclear protein 1 (RAN) and regulates guanosine triphosphate (GTP)-binding and exchange. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2013]
免疫原
A synthesized peptide derived from human RanGAP1
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701658-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)