Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
SAB5701652
Sigma-Aldrich
Anti-LysRS/KARS antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
rat, mouse, human
濃度
0.6 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KARS(3735)
詳細
Aminoacyl-tRNA synthetases are a class of enzymes that charge tRNAs with their cognate amino acids. Lysyl-tRNA synthetase is a homodimer localized to the cytoplasm which belongs to the class II family of tRNA synthetases. It has been shown to be a target of autoantibodies in the human autoimmune diseases, polymyositis or dermatomyositis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthesized peptide derived from human LysRS/KARS
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701652-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)