Merck
SAB5701604
Sigma-Aldrich
Anti- CETN2 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
liquid
化学種の反応性
human
濃度
0.448 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CETN2(1069)
詳細
Caltractin belongs to a family of calcium-binding proteins and is a structural component of the centrosome. The high level of conservation from algae to humans and its association with the centrosome suggested that caltractin plays a fundamental role in the structure and function of the microtubule-organizing center, possibly required for the proper duplication and segregation of the centrosome.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-172 of human CETN2 (NP_004335.1).
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701604-100UL:
試験成績書(COA)