安全性情報
SAB5701559
Sigma-Aldrich
Anti-PDK2 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
rat, human
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
rat, human
濃度
0.37 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDK2(5164)
詳細
This gene encodes a member of the pyruvate dehydrogenase kinase family. The encoded protein phosphorylates pyruvate dehydrogenase, down-regulating the activity of the mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex. Overexpression of this gene may play a role in both cancer and diabetes. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2010]
免疫原
A synthesized peptide derived from human PDK2
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701559-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)