安全性情報
SAB5701488
Sigma-Aldrich
Anti-FTO antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
mouse, rat
濃度
0.2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FTO(79068)
詳細
This gene is a nuclear protein of the AlkB related non-haem iron and 2-oxoglutarate-dependent oxygenase superfamily but the exact physiological function of this gene is not known. Other non-heme iron enzymes function to reverse alkylated DNA and RNA damage by oxidative demethylation. Studies in mice and humans indicate a role in nervous and cardiovascular systems and a strong association with body mass index, obesity risk, and type 2 diabetes. [provided by RefSeq, Jul 2011]
免疫原
A synthesized peptide derived from human FTO
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701488-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)