安全性情報
SAB5701477
Sigma-Aldrich
Anti-U1A/SNRPA antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
形状
liquid
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
0.2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNRPA(6626)
詳細
The protein encoded by this gene associates with stem loop II of the U1 small nuclear ribonucleoprotein, which binds the 5' splice site of precursor mRNAs and is required for splicing. The encoded protein autoregulates itself by polyadenylation inhibition of its own pre-mRNA via dimerization and has been implicated in the coupling of splicing and polyadenylation. [provided by RefSeq, Oct 2010]
免疫原
A synthesized peptide derived from human U1A/SNRPA
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701477-100UL:
試験成績書(COA)